AMBH97F04B84
Ambeed, Inc.
benzyl N-(6-oxohexyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
benzyl 6-oxohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c16-11-7-2-1-6-10-15-14(17)18-12-13-8-4-3-5-9-13/h3-5,8-9,11H,1-2,6-7,10,12H2,(H,15,17)
Clave InChI
XPGMGPSEWHRDSL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)