AMBH97F04ABD
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-methylfuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-methylfuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-3-14-11(13)9-7(2)8-5-4-6-12-10(8)15-9/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
CLTZMASYQJXYBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)