AMBH97F043C7
Ambeed, Inc.
5-Ethynyl-2-methylpyrimidine
About This Item
Iupac Name
5-ethynyl-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-3-7-4-8-6(2)9-5-7/h1,4-5H,2H3
Clave InChI
LHWRETGSZBTVAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1196153-50-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)