AMBH97F0439A
Ambeed, Inc.
(3,4-Diaminophenyl)dimethylphosphine oxide
About This Item
Iupac Name
(3,4-diaminophenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C8H13N2OP/c1-12(2,11)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
ODFZZNNWKPXBOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2305255-12-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)