AMBH97F03FF7
Ambeed, Inc.
3-Methyl-5-(piperidin-4-yl)pyridine
About This Item
Iupac Name
3-methyl-5-(4-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-9-6-11(8-13-7-9)10-2-4-12-5-3-10/h6-8,10,12H,2-5H2,1H3
Clave InChI
NRALKTSCMNAXHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256804-61-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)