AMBH97F03FCB
Ambeed, Inc.
4-Methyl-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
About This Item
Iupac Name
4-methyl-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C18H22/c1-3-4-5-6-16-9-13-18(14-10-16)17-11-7-15(2)8-12-17/h7-14H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
ZGBOHJUSTPZQPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)