AMBH97BA0E2E
Ambeed, Inc.
Isopropyl hexanoate
About This Item
Iupac Name
isopropyl hexanoate
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-7-9(10)11-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
JSHDAORXSNJOBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)