AMBH97BA0DA9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-(aminomethyl)-4-morpholinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O3.ClH/c1-10(2,3)15-9(13)12-4-5-14-8(6-11)7-12;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
Clave InChI
HJYMDZCABLMKRN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)