Merck
AMBH97BA0BCE
Ambeed, Inc.
4-Ethyl-2-nitroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Iupac Name
4-ethyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-2-6-3-4-7(9)8(5-6)10(11)12/h3-5H,2,9H2,1H3
Clave InChI
RUQAPQLDPWSAQM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3663-35-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)