Merck
AMBH97BA0B72
Ambeed, Inc.
3-Bromo-8-chloro-1,5-naphthyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.49
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-8-chloro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4BrClN2/c9-5-3-7-8(12-4-5)6(10)1-2-11-7/h1-4H
Clave InChI
SKKJMLNKELECHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97267-61-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97267-61-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)