AMBH97BA0AA5
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-1-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O2/c1-13-7-4-5(9)2-3-6(7)14-8(10,11)12/h2-4H,1H3
Clave InChI
LDGCUJSMICRHPM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)