Merck
AMBH97BA0A72
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-Oxo-3-(4-tetrahydropyranyl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-oxo-3-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpropanoate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-2-14-10(12)7-9(11)8-3-5-13-6-4-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
HJFKRDIPKNVADD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856414-68-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/856414-68-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)