Merck
AMBH97BA0163
Ambeed, Inc.
m-PEG6-Amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.38
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-amine
Inchi Code
1S/C13H29NO6/c1-15-4-5-17-8-9-19-12-13-20-11-10-18-7-6-16-3-2-14/h2-14H2,1H3
Clave InChI
JDTWBXXBTWYNAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/184357-46-8.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)