Merck
AMBH97B9FFBA
Ambeed, Inc.
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-4-9-5-2-8(1)3-6-10-7-8;/h9H,1-7H2;1H
Clave InChI
NAPOHLRYXDDENP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/479195-19-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)