Merck
AMBH97B9F80F
Ambeed, Inc.
4,4'-(2,2-Diphenylethene-1,1-diyl)bis(bromobenzene)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
490.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,4'-(2,2-diphenylethene-1,1-diyl)bis(bromobenzene)
Inchi Code
1S/C26H18Br2/c27-23-15-11-21(12-16-23)26(22-13-17-24(28)18-14-22)25(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
Clave InChI
LUSFLSAYXQSMPB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/859315-37-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)