Merck
AMBH97B9F4EE
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,6-dichlorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.91
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-2,6-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-3-1-2-4(9)5(6(3)10)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
UPXIKFYPSUMMSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/80257-12-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)