Merck
AMBH97B9F4C6
Ambeed, Inc.
Ethyleneglycoldi-n-butylether
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.28
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-butoxyethoxy)butane
Inchi Code
1S/C10H22O2/c1-3-5-7-11-9-10-12-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
GDXHBFHOEYVPED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112-48-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112-48-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)