AMBH97B9F441
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-methylthiazole-4,5-dicarboxylate
About This Item
Iupac Name
diethyl 2-methyl-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-4-14-9(12)7-8(10(13)15-5-2)16-6(3)11-7/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
AYIRUTZHPSMMAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)