Merck
AMBH97B9F424
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12)
Clave InChI
GHVFFWJIPXPVBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871502-87-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)