Merck
AMBH97B9F32E
Ambeed, Inc.
4-Phenylbutyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.41
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-phenylbutyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C17H20O3S/c1-15-10-12-17(13-11-15)21(18,19)20-14-6-5-9-16-7-3-2-4-8-16/h2-4,7-8,10-13H,5-6,9,14H2,1H3
Clave InChI
BTBFNOYVZDSVPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112775-09-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)