AMBH97B9F0FD
Ambeed, Inc.
Imidacloprid urea
About This Item
Iupac Name
1-((6-chloropyridin-3-yl)methyl)imidazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C9H10ClN3O/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-13-4-3-11-9(13)14/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,14)
Clave InChI
ADWTYURAFSWNSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)