Merck
AMBH97B9F028
Ambeed, Inc.
N-Benzyl-2-acetamidoprop-2-enamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-acetamido-N-benzylacrylamide
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-9(14-10(2)15)12(16)13-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
OVRHVEWKMXSKAL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86921-49-5.html
Synonym
2-Acetamido-N-benzylacrylamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)