AMBH96F10DF6
Ambeed, Inc.
3-Methylazetidin-3-ol
About This Item
Iupac Name
3-methyl-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C4H9NO/c1-4(6)2-5-3-4/h5-6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
LDLAEUFQUOXALI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/256931-54-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)