AMBH96F10D91
Ambeed, Inc.
2-((Dimethylamino)methyl)acrylic acid
About This Item
Iupac Name
2-[(dimethylamino)methyl]acrylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-5(6(8)9)4-7(2)3/h1,4H2,2-3H3,(H,8,9)
Clave InChI
GANOKKCPYBWVRC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5415-98-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)