Merck
AMBH96F10D11
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyclopropylacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl cyclopropylacetate
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-9-7(8)5-6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
AODPICOFZRYWKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53432-87-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)