AMBH96F10AD5
Ambeed, Inc.
5-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-9-3(10-2)4(11)12/h1H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
UDZUPOZUVYNZMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)