Merck
AMBH96F10A00
Ambeed, Inc.
2-((4-Aminophenyl)sulfonyl)ethyl hydrogen sulfate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
Inchi Code
1S/C8H11NO6S2/c9-7-1-3-8(4-2-7)16(10,11)6-5-15-17(12,13)14/h1-4H,5-6,9H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
IALORYHODRVWKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2494-89-5.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)