Merck
AMBH96F109CD
Ambeed, Inc.
2-(3-Oxopiperazin-2-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-oxo-2-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H10N2O3/c9-5(10)3-4-6(11)8-2-1-7-4/h4,7H,1-3H2,(H,8,11)(H,9,10)
Clave InChI
DXJIRWKIYQMFBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/405214-33-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/405214-33-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)