Merck
AMBH96F109B0
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-iodobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.46
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClIO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
RHDAGVGRAVWMOP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874817-93-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)