Merck
AMBH96F1093A
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(3,5,5,8,8-pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carbonyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
364.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-[(3,5,5,8,8-pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoate
Inchi Code
1S/C24H28O3/c1-15-13-19-20(24(4,5)12-11-23(19,2)3)14-18(15)21(25)16-7-9-17(10-8-16)22(26)27-6/h7-10,13-14H,11-12H2,1-6H3
Clave InChI
DYVLPJYIGJZAKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153559-45-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)