Merck
AMBH96F1088A
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-hydrazinylpyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-6-hydrazinopyrazine
Inchi Code
1S/C4H5ClN4/c5-3-1-7-2-4(8-3)9-6/h1-2H,6H2,(H,8,9)
Clave InChI
FEDQSVIJHNBUHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63286-29-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)