Merck
AMBH96F1086B
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-dichloro-5-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO/c1-10-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
JQHLCLPLUWFPFE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885168-12-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885168-12-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)