AMBH96F106D6
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-13-5-3-6(9)8(10(11)12)7(4-5)14-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KODPKAQPETYBEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)