AMBH96F10698
Ambeed, Inc.
3,4,5,6-Tetrakis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)phthalonitrile
About This Item
Iupac Name
3,4,5,6-tetrakis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)phthalonitrile
Inchi Code
1S/C88H96N6/c1-81(2,3)51-25-33-69-59(41-51)60-42-52(82(4,5)6)26-34-70(60)91(69)77-67(49-89)68(50-90)78(92-71-35-27-53(83(7,8)9)43-61(71)62-44-54(84(10,11)12)28-36-72(62)92)80(94-75-39-31-57(87(19,20)21)47-65(75)66-48-58(88(22,23)24)32-40-76(66)94)79(77)93-73-37-29-55(85(13,14)15)45-63(73)64-46-56(86(16,17)18)30-38-74(64)93/h25-48H,1-24H3
Clave InChI
INVGTCJGWUABRZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)