Merck
AMBH9614FE0B
Ambeed, Inc.
3-Oxo-3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-oxo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H6F3NO2/c11-10(12,13)16-8-3-1-7(2-4-8)9(15)5-6-14/h1-4H,5H2
Clave InChI
IYZQGBBCANKWMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/122454-46-0.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)