Merck
AMBH9614FCFF
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-2-6(9)4(3-10)7(5)11/h1-3,11H
Clave InChI
DAWSNYZORFNMGT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/199287-82-6.html
Synonym
3-bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)