Merck
AMBH9614FC6D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3,5-dichloroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.91
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H,10H2
Clave InChI
RPQNMASFJWYHNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211214-30-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)