Merck
AMBH9614FB53
Ambeed, Inc.
2-(Oxetan-3-yl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
102.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(3-oxetanyl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c6-2-1-5-3-7-4-5/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
LBOMVZHWFXVFLY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/251922-46-0.html
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)