AMBH9614F93D
Ambeed, Inc.
1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene
About This Item
Iupac Name
1-fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9FO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
MNBADDMXGOBTIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)