Merck
AMBH9614F796
Ambeed, Inc.
(2-Hydroxyethyl)phosphonic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.05
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-hydroxyethylphosphonic acid
Inchi Code
1S/C2H7O4P/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)
Clave InChI
SEHJHHHUIGULEI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%6%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22987-21-9.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22987-21-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)