AMBH9614F6AD
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO3/c1-2-13-8(11)9(7-10)3-5-12-6-4-9/h2-6H2,1H3
Clave InChI
KYBMUZAFAFBJFQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)