Merck
AMBH9614F534
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.99
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4HBrCl2O2S2/c5-2-1-3(10-4(2)6)11(7,8)9/h1H
Clave InChI
PABOKJJDABSQCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/166964-35-8.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/166964-35-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)