AMBH9614F2E4
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl butyrate
About This Item
Iupac Name
2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethyl butyrate
Inchi Code
1S/C10H15NO2S/c1-3-4-10(12)13-6-5-9-8(2)11-7-14-9/h7H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
GDRZNYCKSKHESZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/94159-31-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)