AMBH9614F281
Ambeed, Inc.
4-Amino-N-(4-fluorophenyl)benzenesulfonamide
About This Item
Iupac Name
4-amino-N-(4-fluorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-18(16,17)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H,14H2
Clave InChI
QYVUQEQLEFFAOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1494-85-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)