AMBH9614F0AF
Ambeed, Inc.
(S)-4-Hydroxy-2,6-bis(2,4,6-tricyclohexylphenyl)dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide
About This Item
Iupac Name
4-hydroxy-2,6-bis(2,4,6-tricyclohexylphenyl)dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide
Inchi Code
1S/C68H81O4P/c69-73(70)71-67-61(63-57(47-27-11-3-12-28-47)41-53(45-23-7-1-8-24-45)42-58(63)48-29-13-4-14-30-48)39-51-35-19-21-37-55(51)65(67)66-56-38-22-20-36-52(56)40-62(68(66)72-73)64-59(49-31-15-5-16-32-49)43-54(46-25-9-2-10-26-46)44-60(64)50-33-17-6-18-34-50/h19-22,35-50H,1-18,23-34H2,(H,69,70)
Clave InChI
XDXHWHCIFIGZGE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)