Merck
AMBH95E1323E
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-3-methoxyphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
HRZRWOBHACTFLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/447462-87-5.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/447462-87-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)