Merck
AMBH95E13177
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-3-yl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 3-oxo-3-(3-pyridinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)6-9(12)8-4-3-5-11-7-8/h3-5,7H,2,6H2,1H3
Clave InChI
APQGYFNHIWMRIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6283-81-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6283-81-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)