Merck
AMBH95E08AAD
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-(chloromethyl)-1-iodobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
331.38
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2-(chloromethyl)-1-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClI/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,4H2
Clave InChI
OVMPAVCSOVHNOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261817-10-0.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)