AMBH95E08A3F
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A895624-100MG
75,92 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A895624-100MG
75,92 €
Iupac Name
(5-chloro-2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClFN2.ClH/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-11-10;/h1-3,11H,4,10H2;1H
Clave InChI
ASKIBUQBGVIHJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1379462-59-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)