AMBH95E08A1A
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14ClNO2/c1-2-12-8(11)10-5-3-7(9)4-6-10/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
VRTIIQLEEGGJNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)